기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: Equity-1, 30 m x 0.53 mm I.D., 0.50 μm (28068-U)
oven: 50 °C (2 min), 8 °C/min to 200 °C (2 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 300 °C
carrier gas: helium, 37 cm/sec, constant
injection: 1 μL, pulsed (10 psi until 0.10 min) splitless (0.75 min)
liner: 2 mm I.D., straight
sample: each analyte at 100 ppm in methanol
응용 분야
chemicals and industrial polymers
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.