주요 문서
G004710
HPLC Analysis of FMOC-Proline Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 SN
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: CYCLOBOND I 2000 SN, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20524AST)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] methanol; [C] acetic acid; [D] ammonium hydroxide; (85:15:0.4:0.1, A:B:C:D)
flow rate: 0.9 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: 2 mg/mL in methanol
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)