주요 문서
G004699
HPLC Analysis of Phensuximide Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 DMP
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: CYCLOBOND I 2000 DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20724AST)
mobile phase: [A] isopropanol; [B] hexane; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 22 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
sample: 4 mg/mL in methanol
적합성
application for HPLC
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)