주요 문서
G004684
HPLC Analysis of Ancymidol Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSP
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: CYCLOBOND I 2000 HP-RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (24024AST)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium acetate, pH 6.0; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
적합성
application for HPLC
응용 분야
agriculture
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Ancymidol
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)