기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: CYCLOBOND I 2000, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20024AST)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (15:85, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ELSD at 35°C and 3.2 bar nitrogen
injection: 10 μL
sample: 0.5 mg/mL each in water:acetonitrile, 25:75
적합성
application for HPLC
응용 분야
food and beverages
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
D-(−)-Fructose, ≥99% (HPLC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
D-(+)-Glucose monohydrate, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, Ph Franç., 97.5-102.0% anhydrous basis(HPLC)
Sucrose, ≥99.5% (GC)
D-(+)-Maltose monohydrate, ≥99% (HPLC), BioXtra
Lactose, tested according to Ph. Eur.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.