주요 문서
G004601
HPLC Analysis of α-Bromopalmitic Acid Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T2
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: CHIROBIOTIC T2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (16024AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 5.5; [B] methanol; (40:60, A:B)
flow rate: 0.9 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 5 μL
sample: 2 mg/mL in methanol
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
분석물
설명
    2-Bromohexadecanoic acid, ≥99.0% (GC)
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)