기술
LC/MS: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
검사 파라미터
sample preparation: SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix: rat plasma spiked with provastin and atorvastin at 5 and 100 ng/mL
SPE tube/cartridge: Supel-Select HLB SPE, 30 mg/1 mL (54181-U)
condition: 0.5 mL methanol:acetonitrile (1:1, v/v); 0.5 mL DI water
sample addition: 0.5 mL
washing: 0.5 mL 5% methanol
elution: 0.5 mL methanol:acetonitrile (1:1, v/v)
column: Ascentis Express C18, 5 cm x 2.1 mm, 2.7 μm particles (53822-U)
eluate post-treatment: evaporate to dryness with nitrogen at 37 °C, reconstitute in 0.5 mL DI water
mobile phase: 0.1% acetic acid diluted in 60% methanol
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ABI 3200 QT; ESI(+), MRM (423.3/321.3, 423.3/101.0, 557.3/397.2 and 557.3/453.4)
injection: 5 μL
적합성
application for LC-MS
application for SPE
응용 분야
clinical
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.