기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Discovery® BIO Wide Pore C18, 15 cm x 2.1 mm I.D., 3 μm particles (567202-U)
mobile phase: [A]: aqueous component (25 mM formic acid, 0.01% TFA or 0.1% TFA); [B] (50:50) water:acetonitrile containing same ionic additives as aq. component
flow rate: 0.20 mL/min
column temp.: ambient
detector: (+)ESI
injection: 1-3 μL
sample: RP Peptide Performance Standard (Alberta Peptide Inst., Cat. No. RPS-P0010)
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.