주요 문서
G004398
HPLC Analysis of Luciferin Enantiomers on CHIRALPAK® AGP
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: CHIRALPAK AGP, 10 cm x 4 mm I.D., 5 μm particles (58150AST)
mobile phase: 10 mM sodium phosphate, pH 6.0
flow rate: 0.9 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 225 nm
sample: luciferin
적합성
application for HPLC
응용 분야
chemicals and industrial polymers
법적 정보
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
분석 컬럼
표준 물질
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)