주요 문서
G004378
US EPA Method 608.1/608.2: GC Analysis of Organochlorine Pesticides on Equity-1701
suitable for GC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: Equity-1701, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28372-U)
oven: 75 °C (2 min), 15 °C/min to 280 °C (5 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: ECD, 300 °C
carrier gas: helium, 1.2 mL/min. constant
injection: 1 μL, splitless (splitter open after 0.75 min)
liner: 4 mm I.D., single taper
sample: mixture of 608.1 and 608.2 calibration solutions (40351-U and 40352-U) diluted to 100 ppb in n-hexane
응용 분야
environmental
법적 정보
추천
제품 번호
설명
가격
필요하나 제공되지 않음
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)