주요 문서
G004265
GC Analysis of a 19-Component PCB Congener Mix on SP®-2331
suitable for GC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: SP-2331, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (24257)
oven: 60 °C (1 min), 8 °C/min to 230 °C
inj. temp.: 250 °C
MSD interface: 220 °C
scan range: m/z = 35-500
carrier gas: helium, 1.5 mL/min constant
injection: 1 μL splitless (1.0 min)
liner: 4 mm I.D., single taper
sample: PCB congener mix, each analyte at 2.5 ppm in n-hexane
응용 분야
environmental
food and beverages
법적 정보
SP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
분석 컬럼
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)