기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: SLB-5ms, 10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm (28465-U)
oven: 40 °C (1 min), 80 °C/min to 160 °C, 5 °C/min to 340 °C (2 min)
inj. temp.: 280 °C
MSD interface: 280 °C
scan range: 45-470 m/z
carrier gas: helium, 0.52 mL/min
injection: 0.5 μL 10:1 split
sample: 16-component pesticide mix, each analyte at 0.8-2.0 μg/mL in hexane:acetone (50:50)
응용 분야
agriculture
chemicals and industrial polymers
environmental
food and beverages
법적 정보
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.