기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 40 °C (2 min), 22 °C/min to 240 °C, 10 °C/min to 330 °C (1 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 330 °C
carrier gas: helium, 30 cm/sec @ 200 °C, set using methane
injection: 0.5 μL splitless (0.75 min)
liner: 4 mm I.D., single taper
sample: 50 ng on-column of a 72 component semivolatile standard and 8 surrogate compounds, plus 6 internal standards (at 40 ng on-column), in methylene chloride
응용 분야
environmental
법적 정보
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Benzo[b]fluoranthene
Benzo[k]fluoranthene
Benzo[a]pyrene
Perylene-d12
Indeno[1,2,3-c,d]pyrene solution
Benzo[ghi]perylene
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.