기술
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
검사 파라미터
sample preparation: SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix: 10 g of fresh spinach spiked at 0.2 ppm each pesticide
SPE tube/cartridge: Supelclean ENVI-Carb-II/PSA, 500mg/300mg/6mL (55119-U)
condition: 5 mL acetonitrile:toluene (3:1, v/v)
sample addition: 1 mL concentrated sample extract
elution: 20 mL acetonitrile:toluene (3:1, v/v)
eluate post-treatment: Evaporate eluate to dryness with nitrogen at 40 °C. Reconstitute in 1 mL acetone:hexane (1:1, v/v).
column: Equity-1, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28046-U)
oven: 50 °C (5 min), 25 °C/min to 125 °C, 10 °C/min to 30 °C (8 min)
inj. temp.: 200 °C, aux: 325 °C (8 min)
detector: MSD, scan range 45-450 amu
carrier gas: helium, 0.9 mL/min., constant flow mode
injection: 1 μL, splitless (splitter open at 1 min)
liner: 4 mm I.D., single taper
적합성
application for SPE
응용 분야
agriculture
food and beverages
애플리케이션
Homogenize 10 g of spinach in 10 mL of acetonitrile.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.