기술
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
검사 파라미터
sample/matrix: white wine spiked with 50 ppb pesticides
SPME fiber: 85 μm polyacrylate (57304)
extraction: immersion, room temp (30 min)
desorption process: 250 °C for 5 min
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 60 °C (1 min), 15 °C/min to 100 °C, 7 °C/min to 300 °C (1 min)
MSD interface: 325 °C
scan range: SIM
carrier gas: helium, 0.7 mL/min, constant
liner: 0.75 mm I.D. SPME liner
적합성
application for SPME
응용 분야
food and beverages
법적 정보
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Diazinon
Vinclozolin
1-Naphthyl-N-methylcarbamate
Methiocarb, analytical standard
Dichlofluanid
Parathion
Triadimefon
Procymidone
Myclobutanil
Dicofol
Phosalone
Azinphos-methyl
모두 보기 (12)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.