기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 100 °C (2 min), 15 °C/min to 330 °C (3 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: ECD, 330 °C
carrier gas: helium, 25 cm/sec, constant
injection: 2 μL splitless (0.75 min)
liner: 4 mm I.D., single taper
sample: Aroclor standard mix 1 (46846-U) diluted to 500 ppb / 50 ppb (Aroclors / surrogates) in n-hexane
응용 분야
environmental
분석 메모
Aroclors are commercial mixtures of PCB congeners. Due to their stability, they ave been used in many different industrial and commercial applications. Because of their toxicity and ability to bioaccumulate, production of these materials ceased in 1977. This application demonstrates the separation of two common Aroclor mixtures, Aroclor 1016 and Aroclor 1260 on the SLB-5ms.
법적 정보
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Aroclor 1016
Aroclor 1260
가아드 컬럼
부속물
분석 컬럼
제품 번호
설명
가격
추천
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.