주요 문서
G002681
LC/MS Analysis of Cannabinoids on Ascentis® RP-Amide
application for HPLC
동의어(들):
Cannabinoids
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis RP-Amide, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (565324-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium acetate (pH 5.0 with acetic acid): [B] acetonitrile; (20:80, A:B)
flow rate: 1 mL/min, split to the MS
column temp.: 35 °C
detector: MS ESI (+), SIR Mode
injection: 5 μL
sample: 1 μg/mL in water:acetonitrile (1:1)
적합성
application for HPLC
응용 분야
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Cannabidiol
    Cannabinol
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)