기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: Carboxen-1010 PLOT, 30 m x 0.53 mm I.D. (25467)
oven: 35 °C (8.5 min), 24 °C/min to 250 °C
inj. temp.: 200 °C
detector: TCD, 230 °C, Methanizer, 375 °C, and FID, 230 °C in series
carrier gas: argon, 3.0 mL/min
injection: 10.0 μL direct using a sample valve, 150 °C
sample: 9 analytes, each at 500 ppm
응용 분야
chemicals and industrial polymers
법적 정보
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Hydrogen
Oxygen
Nitrogen
Carbon monoxide
Methane
Carbon dioxide
Acetylene
Ethylene
Ethane
모두 보기 (9)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.