기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
sample/matrix: JHAP-43 Gas Mix (500429), 1ppm each component, 20mL
adsorbent tube: Carbotrap 300 (28283-U)
desorption process: 20 mL/min at 330 °C for 6 min (cryo-focused to inlet @ -150°C)
column: SPB-1, 60 m × 0.25 mm I.D., 3.0 μm
oven: 35°C (8 min), 5°C/min to 100°C (0 min), 15°C/min to 230°C (8 min)
detector: MSD, scan range 35-269
carrier gas: helium 31cm/sec
적합성
application for air monitoring
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
법적 정보
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.