기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Discovery BIO Wide Pore C18, 15 cm × 2.1 mm I.D., 3 μm particles (567202-U)
mobile phase: [A] water/0.1% TFA; [B] (water/0.1%TFA):(acetonitrile/0.1% TFA); 50:50
flow rate: 0.20 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 5 μL
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.