기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: SUPELCOWAX 10, 30 m x 0.32 mm I.D., 1.0 μm (24211)
oven: 35 °C (8 min), 4 °C/min to 130 °C (2 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 25 cm/sec
injection: 0.5 μL, 200:1 split
liner: split, cup design
sample: 59 component neat solvent mixture
응용 분야
chemicals and industrial polymers
법적 정보
분석물
설명
Methanol
Methyl formate
Ethanol
Acetone
2-Propanol
Ethyl formate
1,1-Dichloroethylene
Dichloromethane
Methyl acetate
1-Propanol
trans-1,2-Dichloroethylene
1,1-Dichloroethane
2-Butanone
Hexane
Ethyl acetate
Chloroform
Tetrahydrofuran
2-Methyl-1-propanol
2-Methoxyethanol
1,2-Dichloroethane
1,1,1-Trichloroethane
Isopropyl acetate
1-Butanol
Benzene
Carbon tetrachloride
2-Nitropropane
Trichloroethylene
4-Methyl-2-pentanone
3-Methylbutanol
Toluene
Isobutyl acetate
2-Hexanone
Mesityl oxide
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
Chlorobenzene
m-Xylene
p-Xylene
Isopentyl acetate
Cyclohexanol
Styrene
o-Xylene
1,1,2,2-Tetrachloroethane
2-Ethoxyethyl acetate
1,2-Dichlorobenzene
o-Cresol
m-Cresol
p-Cresol
모두 보기 (47)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.