주요 문서
G001419
HPLC Analysis of Vitamins, Fat Soluble (D2 and D3), on Discovery® HS C18
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Discovery HS C18, 15 cm × 4.6 mm I.D., 3 μm particles (569252-U)
mobile phase: 100% acetonitrile
flow rate: 0.8 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 290 nm
injection: 10 μL
sample: 50 μg/mL each analyte
적합성
application for HPLC
응용 분야
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Ergocalciferol (D2), analytical standard
    Cholecalciferol (D3), analytical standard
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)