기술
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
검사 파라미터
sample/matrix: 50 ng/mL each explosive in water
SPME fiber: polydimethylsiloxane/divinylbenzene, 65 μm (57310-U)
extraction: immersion, 30 min
desorption process: 5 min, 250 °C
column: 14% cyanopropylphenyl polysiloxane, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (Supelco equivalent, Equity-1701, 28372-U)
oven: 95 °C (3 min) to 182 °C at 8 °C/min (4 min) to 250 °C at 8 °C/min (6 min)
inj. temp.: split/splitless, 180 °C
detector: ECD, 250 °C
carrier gas: helium
적합성
application for SPME
응용 분야
chemicals and industrial polymers
environmental
forensics and toxicology
분석물
설명
1,3-Dinitrobenzene
Nitrobenzene
1,3,5-Trinitrobenzene
4-Nitrotoluene
2,6-Dinitrotoluene
2-Nitrotoluene
4-Amino-2,6-dinitrotoluene
2-Amino-4,6-dinitrotoluene
3-Nitrotoluene
Tetryl
2,4-Dinitrotoluene
모두 보기 (11)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.