Key Documents
FAP84209
Patulin in fruit
reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
85151701
Grade
reference material
제조업체/상표
Fera Science Ltd
응용 분야
food and beverages
형식
matrix material
저장 온도
−20°C
기타 정보
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins
Patulin
Matrix Group: Fruits and Vegetables
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)