추천 제품
Grade
certified reference material
Agency
ERM®
제조업체/상표
JRC
기타 정보
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements
Arsenic (As), Cadmium (Cd), Copper (Cu), Lead (Pb), Manganese (Mn), Selenium (Se), Zinc (Zn)
Matrix Group: Meat
Trace Elements
Arsenic (As), Cadmium (Cd), Copper (Cu), Lead (Pb), Manganese (Mn), Selenium (Se), Zinc (Zn)
Matrix Group: Meat
법적 정보
ERM is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.