주요 문서
Assembled screw cap with hole and TFE/rubber septum
black polypropylene, septum (TEF/red rubber), septum thickness 1.3 mm, 8-425 thread
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
black polypropylene
septum (TEF/red rubber)
경도
60 (Durometer: shore A)
포장
pkg of 1 × 1000 ea (854984)
격막 두께
1.3 mm
피팅
8-425 thread
호환성
for use with 11.6 × 32mm vial (standard opening with 8-425 thread)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)