주요 문서
94738
Supelco
Chlorothalonil Metabolite SYN507900
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
1-Carbamoyl-3-cyano-4-hydroxy-2,5,6-trichlorobenzene, 2,3,6-Trichloro-5-cyano-4-hydroxybenzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H3Cl3N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
265.48
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
분석
≥95.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
저장 온도
2-8°C
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)