주요 문서
92265
Supelco
Chlorphenesin
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H11ClO3
CAS Number:
Molecular Weight:
202.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.21
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98.0 % (GC)
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)OCC(O)CO
InChI key
MXOAEAUPQDYUQM-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)