주요 문서
89130
Supelco
(±)-Mevalonolactone-(methyl-d3)
analytical standard
동의어(들):
Mevalonolactone-(methyl-d3), DL-Mevalonic-methyl-d3 lactone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6D3H7O3
Molecular Weight:
133.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
질량 이동
M+3
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C1(O)CCOC(=O)C1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i1D3
InChI key
JYVXNLLUYHCIIH-FIBGUPNXSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)