주요 문서
854973
Supelco
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
blue cap, PTFE/red rubber septum, thickness 1.0 mm, pkg of 1000 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
PTFE/red rubber septum
blue cap
경도
60 (Durometer: shore A)
포장
pkg of 1000 ea
두께
1.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)