설명
phase filter (Epoxy)
제품 라인
TOYOPEARL®
양식
powder (dry, free-flowing)
포장
bottle of 5 g
제조업체/상표
Tosoh 43402
라벨링 범위
800 μeq/g ligand density
파라미터
pressure (max. 3 bar)
기술
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
기질 활성군
iminodiacetic acid phase
입자 크기
65 μm
공극 크기
1000 Å
용량
>60 g/L adsorption capacity (soybean trypsin inhibitor)
분리 기술
affinity
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Toyopearl AF-Epoxy-650 resin is an activated resin provided in dry form for the immobilization of protein ligands for affinity chromatography. It is used when high densities of low molecular weight molecules need to be attached. It is also useful when a conversion to other special functional groups is required prior to ligand immobilization. For instance, its hydrazide form is very useful for carbohydrates or glycoprotein ligands.
물리적 형태
Shipped in dry, free flowing powder.
법적 정보
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.