주요 문서
842155
TSKgel® Phenyl-5PW Guard Cartridge
L × I.D. 1 cm × 2 mm, 10 μm particle size, pk of 3 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
포장
pk of 3 ea
제조업체/상표
Tosoh 42155
파라미터
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
0.12 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
길이 × I.D.
1 cm × 2 mm
기질
polymer particle platform
기질 활성군
Phenyl-5PW phase
입자 크기
10 μm
작동 pH
2-12
분리 기술
hydrophobic interaction (HIC)
일반 설명
Guard Cartridge for 2mmID TSKgel Phenyl-5PW column, 3pk
TSKgel Guard cartridges require a holder, which is sold separately. For 2 mm cartridges, the holder is Part No. 819308. For the 3.2 mm cartridges used to protect 4.6 mm columns, the holder is Part No. 819018.
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
필요하나 제공되지 않음
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)