product name
TSKgel® Protein C4-300 HPLC Column, phase C4 (butyl), L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
material
stainless steel
Agency
suitable for USP L26
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh 22827
라벨링 범위
3% Carbon, endcapped with trimethylsilane
파라미터
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
1 mL/min standard flow rate
10-50 °C temperature
100 bar max. pressure
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
5 cm × 4.6 mm
표면적
100 m2/g
기질
spherical silica
기질 활성군
C4 (butyl) phase
입자 크기
3 μm
작동 pH
1.5-7.5
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TSKgel Protein C4-300 columns are the most recent addition to the extensive line of Reversed Phase columns from Tosoh Bioscience. The high efficiency columns are designed for the optimal recovery and resolution of proteins such as recombinant proteins, antibody fragments or PEGylated proteins. The 300 Å pore size of the TSKgel Protein C4-300 columns are ideal for the separation of proteins. A particle size of 3 μm and optimized ligand density and alkyl length result in better protein and peptide resolution compared to other leading RP-C4 HPLC phases. Latest surface modification techniques and endcapping of residual silanol groups reduce undesirable secondary interactions and peak tailing.
물리적 형태
Shipped in acetonitrile.
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.