제품명
TSKgel® ODS-100V HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 10 cm × 3 mm, 5 μm particle size
material
stainless steel
Agency
suitable for USP L1
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh 22718
라벨링 범위
15% Carbon, endcapped with bifunctional dialkylsilane
파라미터
0-100% organic solvent
0.43 mL/min standard flow rate
10-50 °C temperature
180 bar max. pressure
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
10 cm × 3 mm
표면적
450 m2/g
Matrix
spherical silica
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
5 μm
작동 pH
2.0-7.5
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TSKgel® ODS-100V and TSKgel ODS-100Z columns incorporate the best-in-class surface properties to limit secondary interactions of basic, acidic and chelating compounds. Take advantage of the benefits of high column efficiency and symmetrical peak shapes to reduce your analysis and method development time! The ultra high purity Type B base silica contains negligible amounts of metal ion impurities. Combined with monomeric bonding chemistry, this silica makes the best general purpose Reversed Phase columns suitable for the most demanding separations in quality control as well as in research and development. TSKgel ODS-100V columns have a lower carbon content than ODS-100Z columns, making the bonded phase surface 100% water wettable and the preferred choice to retain polar metabolites.
물리적 형태
Shipped in acetonitrile.
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
분석 컬럼
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.