제품명
TSKgel® G6000PWXL-CP HPLC Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 13 μm particle size
material
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh 21875
파라미터
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
60 °C temperature
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
30 cm × 7.8 mm
Matrix
polymer particle platform
기질 활성군
hydroxylated methacrylate phase
입자 크기
13 μm
공극 크기
>1000 Å pore diameter
작동 pH
2-12
분리 기술
size exclusion (SEC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Separation range (Da) (PEO,PEG): 1,000~10,000,000
물리적 형태
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
프로토콜
Separation of Polyacrylic acid (PAA) 438 kDa; Polyacrylic acid (PAA) 235 kDa; Polyethylenimine (PEI) 266 kDa ; Poly(dimethyl diallyl ammonium chloride) (PIDADMACl) 204 kDa; p-Aminosalicylic acid (PAS) 7800 Da; p-Aminosalicylic acid (PAS) 257 kDa; Cationic dextran (11 kDa); Chitosan (13.4 kDa)