제품명
Hamilton PRP-X100 HPLC Guard Cartridge, 10 μm particle size, L × I.D. 20 mm × 2.1 mm, stainless steel
material
stainless steel
포장
pack of 5 ea
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
20 mm × 2.1 mm
Matrix
polymeric particle platform
polymeric
기질 활성군
ammonium ion, quaternary phase
입자 크기
10 μm
공극 크기
100 Å
작동 pH
1-14
분리 기술
anion exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.