product name
TSKgel® Super-ODS Guard Cartridge, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 1 cm × 2 mm, 2.3 μm particle size, pkg of 3 ea
material
stainless steel
Agency
suitable for USP L1
제품 라인
TSKgel®
포장
pkg of 3 ea
제조업체/상표
Tosoh Super-ODS, 19672
라벨링 범위
8% Carbon, endcapped
파라미터
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
1 cm × 2 mm
표면적
100 m2/g
기질
silica particle platform
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
2.3 μm
공극 크기
140 Å
작동 pH
2.0-7.5
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TSKgel Guard cartridges require a holder, which is sold separately. For 2 mm cartridges, the holder is Part No. 819308. For the 3.2 mm cartridges used to protect 4.6 mm columns, the holder is Part No. 819018.
Reversed-phase liquid chromatography (RPLC) is the preferred method for analysis and purification of polar and nonpolar compounds that are soluble in mixtures of water and organic solvents.
Reversed-phase liquid chromatography (RPLC) is the preferred method for analysis and purification of polar and nonpolar compounds that are soluble in mixtures of water and organic solvents.
TSKgel Super-ODS Guard Cartridge, 3pk, for 2mmID TSKgel Super-ODS columns.
물리적 형태
Shipped in 70% methanol - 30% water.
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
필요하나 제공되지 않음
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.