주요 문서
819660
TSKgel® SuperHZM-N (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
eCl@ss:
32110501
제품명
TSKgel® SuperHZM-N HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
material
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L21
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh 19660
파라미터
0.4 mL/min flow rate
35 bar max. pressure
80 °C temperature
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
15 cm × 4.6 mm
Matrix
polymer particle platform
기질 활성군
polystyrene-divinylbenzene phase
입자 크기
3 μm
공극 크기
mixed
분리 기술
size exclusion (SEC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TSKgel SuperHZM-N mixed-bed columns are packed with rigid, porous, polymer beads each having a varying mean pore diameter. They are used for the analysis of organic-soluble polymers with high molecular weights of less than 700,000 Da. The THF shipping solvent may be replaced by a limited number of organic solvents.
물리적 형태
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)