주요 문서
819325
TSKgel® ODS-80Ts (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 2 mm, C18 (octadecyl) phase
동의어(들):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Cartridge
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® ODS-80Ts Guard Cartridge, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 1 cm × 2 mm, 5 μm particle size, pkg of 3 ea
material
stainless steel
Agency
suitable for USP L1
제품 라인
TSKgel®
포장
pkg of 3 ea
제조업체/상표
Tosoh ODS-80Ts, 19325
라벨링 범위
15% Carbon, monolayer, endcapped
파라미터
10-100% organic solvent
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
1 cm × 2 mm
표면적
425 m2/g
기질
silica particle platform
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
80 Å
작동 pH
2.0-7.5
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Guard Cartridge for 2mmID TSKgel ODS-80Ts & ODS-80Ts QA columns, 3pk
TSKgel Guard cartridges require a holder, which is sold separately. For 2 mm cartridges, the holder is Part No. 819308. For the 3.2 mm cartridges used to protect 4.6 mm columns, the holder is Part No. 819018.
Reversed-phase liquid chromatography (RPLC) is the preferred method for analysis and purification of polar and nonpolar compounds that are soluble in mixtures of water and organic solvents.
물리적 형태
Shipped in 70% methanol - 30% water.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
필요하나 제공되지 않음
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)