material
stainless steel hardware
제품 라인
TSKgel®
특징
counter ion Na+
제조업체/상표
Tosoh SP-5PW, 18758
파라미터
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
0.12 mL/min flow rate
10 bar max. pressure
10-45 °C temperature
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
7.5 cm × 2 mm
기질
polymer particle platform
기질 활성군
sulfonic acid phase
입자 크기
10 μm
공극 크기
1000 Å
작동 pH
2-12
분리 기술
cation exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TSKgel SP-5PW columns are packed with porous hydrophilic polymer beads which are surface modified with a strong cation exchanger. They are used for the separation and analysis of proteins, peptides, and other biologically active molecules. TSKgel SP-5PW columns have the same backbone chemistry and selectivity as the bulk process scale resins Toyopearl SP-650 and TSKgel SP-5PW.
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.