주요 문서
818277
TSKgel® Super-Phenyl (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 4.6 mm, phenyl phase
동의어(들):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
eCl@ss:
32110501
제품명
TSKgel® Super-Phenyl HPLC Column, phase phenyl, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 2.3 μm particle size
material
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L11
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh Super-Phenyl, 18277
라벨링 범위
3% Carbon, multilayer, endcapped
파라미터
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
300 bar max. pressure
4 mL/min flow rate
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
5 cm × 4.6 mm
표면적
100 m2/g
Matrix
silica particle platform
기질 활성군
phenyl phase
입자 크기
2.3 μm
공극 크기
140 Å
작동 pH
2.0-7.5
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
물리적 형태
Shipped in 50% acetonitrile - 50% water.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)