product name
TSKgel® ODS-80Ts HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 30 cm × 21.5 mm, 10 μm particle size
material
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L1
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh ODS-80Ts, 17380
라벨링 범위
15% Carbon, monolayer, endcapped
파라미터
10-100% organic solvent
10-50 °C temperature
12 mL/min flow rate
60 bar max. pressure
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
30 cm × 21.5 mm
표면적
425 m2/g
기질
silica particle platform
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
10 μm
공극 크기
80 Å
작동 pH
2.0-7.5
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TSKgel ODS-80Ts is a general purpose column for low MW pharmaceuticals, bases, nucleosides and nucleotides. Common applications include purity checks and peptide mapping. Bonded phase pore size is indicated by the number in the product description, in this case TSKgel ODS-80Ts has 80Å nominal pore size. The pore size of the base silica is 100Å.
물리적 형태
Shipped in 70% methanol - 30% water.
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.