material
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L7
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh 17345
라벨링 범위
11% Carbon, monolayer, endcapped
파라미터
0-100% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
300 bar max. pressure
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
25 cm × 4.6 mm
표면적
425 m2/g
기질
silica particle platform
입자 크기
5 μm
공극 크기
80 Å
작동 pH
2.0-7.5
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TSKgel Octyl-80Ts has a lower carbon load and hydrophobicity than the corresponding ODS products. The C8 alkyl ligand provides a unique selectivity for the analysis of low MW pharmaceuticals, bases, nucleosides and nucleotides. Featuring high purity, metal free silica and a proprietary technique for complete endcapping of residual silanol groups, TSKgel Octyl-80Ts columns reduce tailing when analyzing basic compounds. Common applications include purity checks and peptide mapping. Bonded phase pore size is indicated by the number in the product description, in this case TSKgel Octyl-80Ts has 80Å nominal pore size. The pore size of the base silica is 100Å.
물리적 형태
Shipped in 70% methanol - 30% water.
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.