주요 문서
817201
TSKgel® ODS-80Ts (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
동의어(들):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
제품명
TSKgel® ODS-80Ts HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
material
stainless steel
Agency
suitable for USP L1
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh ODS-80Ts, 17201
라벨링 범위
15% Carbon, monolayer, endcapped
파라미터
1.2 mL/min flow rate
10-100% organic solvent
10-50 °C temperature
200 bar max. pressure
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
15 cm × 4.6 mm
표면적
425 m2/g
Matrix
silica particle platform
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
100 Å pore diameter
작동 pH
2.0-7.5
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TSKgel ODS-80Ts is a general purpose column for low MW pharmaceuticals, bases, nucleosides and nucleotides. Common applications include purity checks and peptide mapping. Bonded phase pore size is indicated by the number in the product description, in this case TSKgel ODS-80Ts has 80Å nominal pore size. The pore size of the base silica is 100Å.
물리적 형태
Shipped in 70% methanol - 30% water.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)