제품명
TSKgel® DNA-NPR Guard Column, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
material
PEEK
제품 라인
TSKgel®
특징
counter ion Cl-
제조업체/상표
Tosoh 17088
파라미터
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.6 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
0.5 cm × 4.6 mm
Matrix
silica particle platform
기질 활성군
DEAE (diethylaminoethyl) phase
입자 크기
5 μm
작동 pH
2-12
분리 기술
anion exchange
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.