product name
TSKgel® Boronate-5PW HPLC Guardgel Kit, phase m-aminophenyl boronate, L × I.D. 1 cm × 8 mm, 20 μm particle size, glass
material
glass
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh 14451
파라미터
≤20% organic solvent
≤3 M salt concentration
>0 °C temperature
기술
LPLC: suitable
길이 × I.D.
1 cm × 8 mm
기질
hydroxylated methacrylic polymer
기질 활성군
m-aminophenyl boronate phase
입자 크기
20 μm
작동 pH
2-9
용량
40 μmol/mL, resin adsorption capacity (sorbitol)
분리 기술
affinity
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Each TSKgel Guardgel Kit contains:
5 mL packing material, specified in the product description, in an appropriate slurry solvent.
Guardgel Kits to protect glass columns also include:
Simple instructions to pack the guard column are included in the shipment.
5 mL packing material, specified in the product description, in an appropriate slurry solvent.
Guardgel Kits to protect glass columns also include:
- column holder
- glass column, 10 mm L x 13 mm OD x 8 mm ID
- 2 external endfittings
- 2 caps with M6 threads
- packing adaptor.
Simple instructions to pack the guard column are included in the shipment.
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.