제품명
TSKgel® DEAE-5PW HPLC Column, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 5 cm × 5 mm, 10 μm particle size
material
glass
제품 라인
TSKgel®
특징
counter ion Cl-
제조업체/상표
Tosoh 13061
파라미터
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.0 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
5 cm × 5 mm
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
기질 활성군
DEAE (diethylaminoethyl) phase
입자 크기
10 μm
작동 pH
2-12
분리 기술
anion exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TSKgel® DEAE-5PW columns and guard columns are packed with porous hydrophilic polymer particles which are modified with a weak anion exchanger. They are used for the separation and analysis of proteins, nucleotides, nucleosides and other biologically active molecules. Columns are available in internal diameters varying from 2mm to 55mm ID. Column housings are either glass or stainless steel. They have the same backbone chemistry and selectivity as the bulk process scale resins Toyopearl® DEAE-650 and TSKgel DEAE-5PW (20) and (30).
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.