제품명
TSKgel® SP-5PW Guardgel Kit, phase sulfonic acid, L × I.D. 1 cm × 8 mm, 20 μm particle size, glass
material
glass
제품 라인
TSKgel®
특징
counter ion Na+
제조업체/상표
Tosoh 08807
파라미터
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
기술
LPLC: suitable
길이 × I.D.
1 cm × 8 mm
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
기질 활성군
sulfonic acid phase
입자 크기
20 μm
작동 pH
2-12
분리 기술
cation exchange
일반 설명
Each TSKgel® Guardgel Kit contains 5 mL packing material, specified in the product description, in an appropriate slurry solvent. Guardgel Kits to protect glass columns also include a column holder, a glass column, 10 mm L x 13 mm OD x 8 mm ID, 2 external endfittings, 2 caps with M6 threads, and a packing adaptor. Simple instructions to pack the guard column are included in the shipment.
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.