주요 문서
808801
TSKgel® G4000SW (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 8 mm, diol phase
동의어(들):
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
길이 × I.D.:
30 cm × 8 mm
입자 크기:
13 μm
기질 활성군:
diol phase
Matrix:
spherical silica
제품명
TSKgel® G4000SW HPLC Column, phase diol, L × I.D. 30 cm × 8 mm, 13 μm particle size, glass
material
glass
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh 08801
파라미터
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.8 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
20 bar max. pressure
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
30 cm × 8 mm
Matrix
spherical silica
기질 활성군
diol phase
입자 크기
13 μm
작동 pH
2.5-7.5
분리 기술
size exclusion (SEC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
물리적 형태
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)