product name
TSKgel® Sugar AXI HPLC Column, phase trimethylamine, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 8 μm particle size
material
stainless steel
제품 라인
TSKgel®
특징
counter ion HBO3-
제조업체/상표
Tosoh 08639
파라미터
≤20% organic solvent
0.2-0.4 mL/min flow rate
25-80 °C temperature
30 bar max. pressure (60-80 °C)
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
15 cm × 4.6 mm
기질
polystyrene-divinylbenzene
기질 활성군
trimethylamine phase
입자 크기
8 μm
작동 pH
7-10
분리 기술
anion exchange
일반 설명
TSKgel® Sugar AXI columns are packed with 8μm porous spherical PS/DVB particles which are modified with a strong anion exchanger. They are used for the isocratic separation and analysis of monosaccharides, disaccharides, and sugar alcohols.For gradient separation of carbohydrates where higher back pressures may be generated, please see the TSKgel Sugar AXG column, PN 808640, which is packed with 10μm particles.
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.